Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mix
High performance multiplex PCR master mix for fast and reliable simultaneous amplification of multiple targets
Marque:  Thermo Scientific™ F562S
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 15341722
  • 224.00€ / 100 réactions
En stock, prêt à être expédié : 4
Description
Description
Le Master Mix PCR Phusion U Thermo Scientific est un Master Mix PCR en point final 2 X prêt à l’emploi conçu pour l’amplification simultanée de plusieurs cibles dans un seul tube. Les 20 paires d’amorces peuvent être combinées en une seule réaction pour un multiplexage hautement spécifique et efficace sur une large gamme de concentrations d’amorces et de modèles.
Le Master Mix est basé sur l’ADN polymérase à démarrage à chaud Phusion U, une enzyme à haute performance développée à l’aide de la technologie de fusion. De même que d’autres enzymes de la famille Phusion, l’ADN polymérase Phusion U incorpore plus de nucléotides par événement de liaison que tout autre ADN polymérase. Cela permet d’obtenir des rendements élevés de produits PCR avec des temps d’extension plus courts et par conséquent une réduction des temps de protocole totaux. La processivité considérablement améliorée permet également la PCR multiplex réussie sur des cibles difficiles telles que des modèles riches en GC ou des modèles de pureté sous-optimale. Hautement tolérant à de nombreux inhibiteurs de PCR, le Master Mix PCR multiplex Phusion U peut même être utilisé avec des échantillons non purifiés tels que le sang ou le sérum.
La spécificité de la PCR multiplex est augmentée par le mécanisme de démarrage à chaud à médiation Affibody. Le ligand Affibody lié de façon réversible inhibe la polymérase à des températures ambiantes empêchant l’amplification de produits non spécifiques et la formation d’amorces-dimères.
Le Master Mix PCR multiplex Phusion U contient un tampon exclusif avec des concentrations équilibrées de tous les composants PCR, éliminant ainsi la nécessité d’une optimisation fastidieuse. Le Master Mix PCR multiplex Phusion U Green simplifie encore plus le flux de travail. Il comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi d’électrophorèse pour le chargement direct des produits PCR sur gels.
Points clés
  • PCR multiplex spécifique et efficace de plus de 20 cibles jusqu’à 2,5 kb
  • Excellents résultats avec des modèles de pureté sous-optimale en raison de la tolérance aux inhibiteurs
  • Cycle rapide et chargement direct des produits PCR sur gels
  • Applications
    • Génotypage
    • Détection d’agents pathogènes
    • Tests alimentaires
    • Analyse des organismes génétiquement modifiés
    • Amplification de microsatellites
    Inclus
    Les Master Mix PCR multiplex Phusion U et Phusion U Green contiennent de l’ADN polymérase à démarrage chaud Phusion U, un tampon de réaction 2X, 3 mM de MgCl2, 400°m de chaque dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
    Les Master Mix sont fournis avec de l’eau exempte de nucléase.
    Spécification
    Spécification
    Phusion U Multiplex PCR Master Mix includes:
    • Phusion U Hot Start DNA Polymerase
    • 2X reaction buffer
    • 3 mM MgCl2
    • 400 µM of each dATP, dTTP, dCTP and dGTP
    The master mix is supplied with nuclease-free water.
    Store at -20°C.
    Built-In Hot Start
    Phusion U Hot Start DNA Polymerase
    100 réactions x 50°μl
    Fast
    Medium
    Blunt
    Phusion
    SuperMix or Master Mix
    Promotions
    • De grandes économies sur vos essentiels en Sciences de la vie de Thermo Scientific
      : 14718
      2020-09-30
      La réduction s'appliquera aux commandes admissibles reçues par Fisher Scientific avant le 25 septembre 2020. Le code de promotion doit être présenté au moment de la commande. La réduction s'applique au prix catalogue en vigueur au moment de la réception de la commande. La promotion ne peut pas être combinée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle si elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, étatiques, provinciales ou locales ou par la politique d'une agence ou d'une institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les conditions générales complètes peuvent être consultées à l'adresse suivante : www.thermofisher.com/2020savings.
      Conditions générales Commandez dès maintenant