Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus circulans ATCC™ 61™, Culti-Loops™
Marque: Thermo Scientific™ R4601216
Code nomenclature Nacres: NA.7
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Description
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
Certifications
Les Culti-Loops sont marquées CE.
Spécification
Bacillus circulans | |
61™* | |
Culti-Loop [EN] | |
AMC 732 [LMG 16633, NRS 727, Vitek #200284] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.