Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Code produit. 17190609 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Certification IVD
Usage général uniquement
Réfrigéré:
No
Oui
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17190609
Marque: Thermo Scientific™ 75009971
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
  • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15
    Type de contrôleur Microprocesseur
    Capacité 4 x 1 000 ml avec le rotor TX-1000
    FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
    Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
    Réfrigéré No
    Affichage Écran LCD à contraste élevé, bouton-poussoir
    Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
    Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets
    Comprend Le rotor doit être acheté séparément
    Mémoire Stockez jusqu’à 6 programmes
    Modèle Certification IVD
    Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
    Stockage de programmes Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé
    Quantité Pièce
    Rotor inclus Non
    Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
    Type Centrifugeuse multifonction
    Ventilée Oui
    Dimensions (H x l x P) 32,8 x 22,3 x 27,2 po (83,5 x 56,6 x 69 cm)
    Tension 208/230 V