Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices
Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges
Marque: Thermo Scientific™ 62225-CA
Informations supplémentaires : Poids : 1.24100kg
Includes: Boîtier de filtre, membrane et tube récepteur
Description
- Unités disponibles pour les tailles d’échantillon comprises entre 200 μl et 25 ml
- À utiliser dans les microcentrifugeuses, les centrifugeuses de paillasse et de plancher
- Choisissez parmi une grande variété de matériaux membranaires : acétate de cellulose, nylon, PTFE, PVDF et cellulose régénérée
- Vaste choix de tailles de pores : 0,20 μm et 0,45 μm
- Boîtier de filtre en polypropylène vierge et tube de réception conique avec bouchon
Les unités pouvant accueillir des échantillons de 200 à 750 μl sont conçues pour une utilisation dans des microcentrifugeuses de laboratoire ; toutes les autres sont destinées à être utilisées dans les centrifugeuses de paillasse et de plancher
Spécification
Centrifugeuses de paillasse et de plancher | |
0,2 μm | |
Boîtier de filtre ; membrane ; tube récepteur | |
Titan3 |
Acétate de cellulose | |
PP | |
2 500xG | |
Jusqu’à 25 mL |