Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices
Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges
238.44€ - 265.44€
Spécification
Matériau de boîtiers | PP |
---|---|
Comprend | Boîtier de filtre ; membrane ; tube récepteur |
Includes: Filter housing, membrane, and receiver tube
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Force max. | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Force max. | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16803453
|
Thermo Scientific™
62215-PV |
PVDF | 0,2 μm | 10 000 x G | 200 à 750 μl |
238.44€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16823453
|
Thermo Scientific™
64525-PV |
PVDF | 0,45 μm | 2 500xG | Jusqu’à 25 mL |
265.44€
Pack de 50 |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16813453
|
Thermo Scientific™
62225-CA |
Acétate de cellulose | 0,2 μm | 2 500xG | Jusqu’à 25 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Units available for sample sizes from 200μL to 25mL
- For use in microcentrifuges, and benchtop and floor model centrifuges
- Choose from a variety of membrane materials: cellulose acetate, nylon, PTFE, PVDF, and regenerated cellulose
- Choice of pore sizes: 0.20μm and 0.45μm
- Feature virgin polyproyplene filter housing and capped, conical receiver tube
Units accommodating 200 to 750μL samples are for use in laboratory microcentrifuges; all others for use in benchtop and floor model centrifuges
Spécification
PP | |
Boîtier de filtre ; membrane ; tube récepteur |