Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues en PTFE Target2™
La robuste membrane hydrophobe résiste à pratiquement tous les solvants, acides et bases
Marque:  Thermo Scientific™ F2500-3BP
Code produit. 12431238
  • 1490.31€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 25-09-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Filtre seringue chromatographie Target2 et Titan3
• Faible taux d'extractibles
• Faible volume mort
• Large choix de tailles, seuils et media filtrants pour toutes applications
• Filtre seringue corps polypropylène vierge qualité médicale, avec anneau color codé même matériau pour les filtres Titan3
• Diamètre 4, 17 ou 30mm
• Seuils 0,2 à 5μm, avec ou sans préfiltre
• Choix de membranes:
• Acétate de cellulose CA certifiée HPLC, idéale pour phases aqueuses et échantillons biologiques
• Microfibre de verre GF pour clarification d'échantillons chargés
• Nylon NY certifié HPLC recommandé pour HPLC ou GC
• Polyethersulfone PES certifié ICP recommandé pour chromatographie ionique, électrophorèse capillaire, analyse de traces de métaux..
• Polypropylène hydrophile PP recommandé pour HPLC de protéines ou peptides
• PTFE certifié HPLC recommandé pour HPLC en solvants agressifs et non polaires
• PVDF certifié HPLC recommandé pour HPLC et UHPLC, chromatographie ionique et spectrophotométrie UV-visible
• Cellulose régénérée RC certifiée HPLC, recommandée pour HPLC standard et phase inverse
• Préfiltre fibre de verre
• 1μm intégré sur certains modèles notés GF/
• Filtre seringue Target2
Compliance
Les boîtiers de filtres pour seringues en PP Target satisfont les conditions requises par la règlementation 21 CFR 177,1520.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Target2