Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill II
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 1000 W ou 3415 BTU.
Marque:  Thermo Scientific™ 197222120000
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 58.97000kg
Code produit. 15341657
  • 4594.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 1 000 W ou 3 415 BTU.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill II propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
  • Accès aisé pour le remplissage.
  • Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
  • Thermostat numérique intuitif.
  • Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
  • En option : communications numériques de type RS232 ou RS485
Spécification
Spécification
ThermoChill II LR, 230 V/50 Hz, PD-2 RS 232
RS232
2,5 gpm à 60 psid (9,4 lpm à 4,1 bar)
R134A
± 0,1°C
Marquage CE / homologation UL
Jusqu’à 900 W
PD2 (pompe à déplacement positif)
–10°C à +30°C
230 V
Promotions
Prestations de service
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.