Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-hygromètre
Marque: Cole-Parmer™ 37804-58
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
Thermohygromètre certifiable• Affichage de l'humidité relative et de la température
• Fourni avec certificat d'usine
• Boîtier laiton chromé
• Fixation murale
• Utilisation en intérieur
• Thermohygromètre
Spécification
Thermo-hygromètre | |
–10°C à +50°C | |
Laiton | |
320 g |
plusmn; 2,5 % | |
Laiton | |
150 mm | |
Boîtier en laiton et façade blanche |