missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiéno[3,2-b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030593
86.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
251-41-2
C6H4S2
140.218
MFCD00179479
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
136063
thieno[3,2-b]thiophène
C1=CSC2=C1SC=C2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
251-41-2
C6H4S2
140.218
MFCD00179479
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
136063
thieno[3,2-b]thiophène
C1=CSC2=C1SC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thieno[3,2-b]thiophene
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 71°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'