Learn More
Thioacétamide, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10044013
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
62-55-5
C2H5NS
75.13
MFCD00008070
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
2723949
CHEBI:32497
éthanéthioamide
CC(N)=S
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
62-55-5
C2H5NS
75.13
MFCD00008070
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
2723949
CHEBI:32497
éthanéthioamide
CC(N)=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thioacetamide
Point de fusion 112.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 1.3700g/mL
Résidus d’allumage 0.05% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CSNH2
Quantité 500 g
Beilstein 02, 232
Fieser 04,502
Merck Index 15, 9472
Gravité spécifique 1.37
Informations sur la solubilité Solubility in water: 163g/L (25°C). Other solubilities: 26.4g/100g ethanol, sparingly soluble in ether, soluble in benzene
Poids de la formule 75.13
Clarity (2% soln.) Passes test
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline