Learn More
Thiocarbohydrazide, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 207531000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2231-57-4 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 10036293
  • 547.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
2231-57-4
106.15
LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
2724189
1,3-diaminothiourée
CH6N4S
MFCD00007616
thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
CHEBI:9549
C(=S)(NN)NN
Spécification
Thiocarbohydrazide
Flacon en plastique
168.0°C to 172.0°C
98%
97.5% min
H2NNHCSNHNH2
03, 197
LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
1,3-diaminothiourée
2724189
106.15
98%
Authentic
Gris-beige à blanc
100g
2231-57-4
CH6N4S
MFCD00007616
thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
C(=S)(NN)NN
106.15
CHEBI:9549
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Thiocarbohydrazide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents
Certificats