Learn More
Thioflavine T, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 211761000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2390-54-7 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10005823
  • 225.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 7
Identifiants chimiques
2390-54-7
318.863
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
16953
4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure
C17H19ClN2S
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
CHEBI:76023
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
Spécification
Thioflavin T
C17H19ClN2S
27, 377
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Authentic
4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure
16953
318.85
Flacon en verre
Complies
100g
2390-54-7
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
318.863
CHEBI:76023
Poudre
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Ocre-jaune à jaune
Vidéos
FDS Documents