Learn More
Acide thioglycolique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical T/1000/PB05
27.68 EUR valable jusqu'au 2021-06-30
Utilisez le code promo "14804" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 68-11-1 Poids : 0.26000kg Transport : UN number : 1940 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 100mL
Code produit. 10020500
Quantité Prix
1 32.57€ / 100mL
10 28.12€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 6
Identifiants chimiques
68-11-1
92.112
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
1133
2-sulfanylacetic acid
C2H4O2S
4876
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CHEBI:30065
C(C(=O)O)S
Spécification
Flacon en verre revêtu de plastique
Incolore
100mL
68-11-1
4876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
2-sulfanylacetic acid
1133
92.11g/mol
220°C
-16°C
1.5
C2H4O2S
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
C(C(=O)O)S
92.112
CHEBI:30065
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Mercaptoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents