Learn More
Alfa Aesar™ Thioisobutyramide, 95 %
35.36€ - 644.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13515-65-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.183 |
Numéro MDL | MFCD07369538 |
Clé InChI | NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide |
CID PubChem | 10909507 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropanéthioamide |
SMILES | CC(C)C(=S)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15431959
|
Alfa Aesar™
H64663.03 |
1g |
35.36€
1g |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15441959
|
Alfa Aesar™
H64663.06 |
5g |
131.00€
5g |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15451959
|
Alfa Aesar™
H64663.14 |
25g |
644.00€
25g |
Expédition estimée 07-04-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
13515-65-6 | |
103.183 | |
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N | |
10909507 | |
CC(C)C(=S)N |
C4H9NS | |
MFCD07369538 | |
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide | |
2-méthylpropanéthioamide |
Spécification
Thioisobutyramide | |
1g | |
C4H9NS | |
MFCD07369538 | |
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide | |
CC(C)C(=S)N | |
103.183 | |
103.18 | |
95% |
45°C to 48°C | |
13515-65-6 | |
(CH3)2CHC(=S)NH2 | |
1098427 | |
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropanéthioamide | |
10909507 | |
Solide |