Learn More
Thiomorpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593533
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
123-90-0
C4H9NS
103.19
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
thiomorpholine
C1CSCCN1
123-90-0
C4H9NS
103.19
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
thiomorpholine
C1CSCCN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiomorpholine
Densité 1.0880g/mL
Point d’ébullition 175°C to 178°C
Point d’éclair 63°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5370 to 1.539
Quantité 5 g
Beilstein 27, 9
Merck Index 15, 9452
Gravité spécifique 1.088
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with many organic liquids
Poids de la formule 103.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiomorpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.