Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de thionine, pur, coloration biologique de haute pureté
Catalog Number 10033030
55.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
40.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78338-22-4
C14H13N3O2S
287.337
MFCD00081194
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
2724414
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78338-22-4
C14H13N3O2S
287.337
MFCD00081194
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
2724414
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thionin acetate
Note relative au nom Pure
Teneur en colorant 85% min.
Beilstein 27, 392
Merck Index 14, 9346
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 597 to 601nm (in water)
Poids de la formule 287.33
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline