Learn More
Chlorure de thionyle, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thionyl chloride |
Point de fusion | -105.0°C |
Densité | 1.6400 g/mL |
Point d’ébullition | 76.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.7% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | SOCl2 |
Indice de réfraction | 1.5190 to 1.5210 |
Quantité | 250 mL |
Merck Index | 15, 9501 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thionyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.