Learn More
Chlorure de thionyle, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214359
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7719-09-7
Cl2OS
118.96
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
dichlorure de sulfurooyle
ClS(Cl)=O
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7719-09-7
Cl2OS
118.96
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
dichlorure de sulfurooyle
ClS(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thionyl chloride
Point de fusion -105.0°C
Densité 1.6400 g/mL
Point d’ébullition 76.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.7%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SOCl2
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210
Quantité 250 mL
Merck Index 15, 9501
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.97
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.