Learn More
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045329
18.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4282-31-9
C6H4O4S
172.154
MFCD00016896
YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
20273
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4282-31-9
C6H4O4S
172.154
MFCD00016896
YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
20273
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis new cobalt(II) thiophenedicarboxylate coordination polymer and novel mesogenic thiophene based supramolecular liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide thiophène-2,5-dicarboxylique peut être utilisé dans la synthèse du nouveau polymère de coordination du thiophènedicarboxylate de cobalt(II) et de nouveaux cristaux liquides supramoléculaires à base de thiophène mésogénique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Point de fusion 355°C to 360°C
Quantité 1 g
Beilstein 136781
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 172.16
Pourcentage de pureté 97%