Learn More
Thiophène-3-acide carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022797
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
88-13-1
C5H4O2S
128.145
MFCD00005467
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
6918
Acide thiophène-3-carboxylique
C1=CSC=C1C(=O)O
88-13-1
C5H4O2S
128.145
MFCD00005467
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
6918
Acide thiophène-3-carboxylique
C1=CSC=C1C(=O)O
3-Thiophenecarboxylic acid has been used in the preparation of novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate) and oxazolines and oxazoles. It is also used as a lading compound for the development of a clinic useful D-amino acid inhibitor and have the potential to sever as active site proves to elucidate the structure-function relationships of D-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-L’acide thiophénecarboxylique est utilisé pour la préparation d’un nouveau monomère d’acétylène, nécessaire à la synthèse du carboxylate de poly(2-méthylbut-2-ényl thiophène-3) et des oxazolines et oxazoles. Il est également utilisé comme composé de chargement pour le développement d’un inhibiteur d’acide aminé D clinique, et peut être séparé, étant donné que le site actif s’avère élucider les relations structure-fonction des acides aminés D.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 4,3 g/l.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiophene-3-carboxylic acid
Point de fusion 137°C to 141°C
Quantité 5 g
Beilstein 1994
Merck Index 14,9279
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 99%