Learn More
thiourée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020764
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourée
NC(N)=S
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourée
NC(N)=S
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. La thiourée est un fixateur photographique et est utilisée dans la fabrication de résines. Elle agit comme catalyseur pour les réactions asymétriques. Elle joue un rôle essentiel en tant que catalyseur pour la réaction d’additions hautement énantio- et diastéréosélectives des oxindoles aux nitrooléfines. Elle est également utile pour améliorer la productivité du haricot mungo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec les acides forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thiourea
Point de fusion 172°C to 178°C
Densité 1.405
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 605327
Merck Index 14,9367
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 76.12
Pourcentage de pureté 99%