Learn More
Thioxanthène 98 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 391670050
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 261-31-4 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
261-31-4 | |
198.29 | |
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N | |
67495 | |
9H-thioxanthène |
C13H10S | |
MFCD00046936 | |
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451 | |
CHEBI:51055 | |
C1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31 |
Spécification
Thioxanthene | |
Flacon en verre | |
Blanc | |
5g | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00046936 | |
thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451 | |
PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N | |
9H-thioxanthène | |
67495 | |
198.29 | |
98% |
Authentic | |
340°C (730.0mmHg) | |
128°C to 131°C | |
261-31-4 | |
C13H10S | |
15, 9522 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether | |
C1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31 | |
198.29 | |
CHEBI:51055 | |
Cristaux ou aiguilles |