Learn More
Cole-Parmer™ Mamelon fileté NPT(M)
Les raccords filetés offrent une installation plus permanente
Marque: Cole-Parmer™ 06546-22
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Translucide | |
Autoclavables | |
1 13/32 pouces | |
1/8 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Connecteur NPT(M) | |
PFA | |
Raccord à mamelon fileté | |
1/8 po | |
1/8 in NPT(M) |