Learn More
Codan™ Seringues en trois parties
Utilisez les seringues en trois parties Codan™ pour répondre à divers besoins médicaux, notamment la cathétérisation, les traitements hypodermiques de l’oreille, etc. Les seringues sont sans latex et ne contiennent ni caoutchouc ni silicone. Le piston en plastique présente une aspiration lisse et un arrêt de sécurité positif pour éviter tout déversement accidentel
Marque: Codan™ 629502
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Seringue plastique 3 pièces usage unique• Série économique
• Joint silicone en anneau entouré polypropylène
• Corps et piston en polypropylène avec graduations sérigraphiées
• Seringue
Spécification
Oui | |
Double | |
Oui | |
30 ml | |
Embout Luer excentré | |
Oui |
Polypropylene | |
Seringue en 3 parties à embout Luer excentré | |
1 ml | |
Hypodermic Ear | |
Oui |