Learn More
Terumo™ Seringue à insuline à trois pièces
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues à insuline en trois parties Terumotrade; sont dotées d’une conception double biseautée unique pour un plus grand confort du patient.
Marque: Terumo™ 8SS01H25161
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
ulliAiguilles ultra tranchantes/liliCorps transparent/liliMarquages à l’échelle gras et précis/liliAction souple du piston/liliBoîtes à ouverture facile inviolables/li/ulSpécification
Autoclavables | |
25 G | |
16 mm | |
100/boîte | |
Stérile |
Polypropylene | |
Oui | |
Seringue à insuline en 3 parties | |
1 ml |