Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Permet de prélever plusieurs échantillons représentatifs de vos liquides de traitement de manière pratique dans un système fermé.
Marque: Thermo Scientific™ 4MP0035
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Description
Le système d’échantillonnage Thermo Scientific™ Three60™ permet de prélever un échantillon représentatif de votre produit avec un minimum d’effort. La trajectoire des fluides des quatre récipients BPC et assemblages pré-irradiés sont dotés de vannes à rotation rapide et de déconnexions pincées pour le transfert et l’élimination des liquides. Le système d’échantillonage Three60 est composé du film Thermo Scientific™ ASI™ 77, un film en polyéthylène de 5 couches et de 7 ml, qui comprend 2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection).
- Compatible avec connecteur sanitaire de 3,8 cm (1,5 pouce)
- Ne nécessite aucun matériel coûteux
- Chaque paquet de Three60 contient une vanne et quatre assemblages avec déconnexions pincer-couper
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
Spécification
100 ml | |
Ethyl Vinyl Acetate | |
Non stérile | |
Placed into a thermoform tray and sealed | |
Three60™ | |
Room Temperature | |
16.0 x 10.0 cm (6.30 x 3.94 in.) | |
16 cm | |
10 cm |
2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection) | |
Système d’échantillonnage | |
ASI™ 77 | |
Luer lock insert and body connector, Three60 sampling valve with pinch and cut disconnections | |
8/Cs. | |
Irradiated | |
6,3 in | |
3,94 in |