Learn More
Alfa Aesar™ Iodure de thulium(III), 99,9 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 042094.06
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 13813-43-9 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11389737
  • 418.00€ / 5g
Expédition estimée
17-06-2021
Identifiants chimiques
13813-43-9
MFCD00050141
thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spécification
Thulium(III) iodide
(REO)
thulium iii iodide, acmc-1boxt
-20 Mesh
−20 Mesh
1015°C
13813-43-9
MFCD00050141
549.65
99.9%
1260°C
5g
Vidéos
FDS Documents