Learn More
Solution de thulium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Concentration | 1±0.002g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 100 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Tm |
Solvant ou matrice | HNO3 |