Learn More
Thymine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4511398
23.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-71-4
C5H6N2O2
126.11
MFCD00006026
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1135
CHEBI:17821
5-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
CC1=CNC(=O)NC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-71-4
C5H6N2O2
126.11
MFCD00006026
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
1135
CHEBI:17821
5-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
CC1=CNC(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thymine
Point de fusion 316.0°C to 317.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24,353
Merck Index 15,9553
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (4g/L 25°C). Other solubilities: soluble in hot water, readily soluble in alkalies, sparingly soluble in ether, practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre