Learn More
Indicateur bleu de thymol, Honeywell™ Fluka™
46.02 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thymol Blue |
Point de fusion | 221°C to 224°C |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 368036 |
Poids de la formule | 466.59g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Intervalle de transition visuelle | 1.2 to 2.8 (red to yellow) |
Densité | 0.979g/cm3 |
Quantité | 5 g |
Forme physique | Powder |