Learn More
Indicateur bleu de thymol, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15673840
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
76-61-9
C27H30O5S
466.592
MFCD00005869
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Thymolsulfonphthalein
65565
4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
76-61-9
C27H30O5S
466.592
MFCD00005869
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Thymolsulfonphthalein
65565
4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Indicateur, n° S. : 879
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 221°C to 224°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 368036
Poids de la formule 466.59g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Intervalle de transition visuelle 1.2 to 2.8 (red to yellow)
Densité 0.979g/cm3
Quantité 25 g
Forme physique Powder