Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, ACS
Catalog Number p-7049614
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
125-20-2
C28H30O4
430.544
MFCD00005909
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
31316
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
125-20-2
C28H30O4
430.544
MFCD00005909
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
31316
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Indicateur de pH ; incolore si inférieur à pH 9,3, bleu si supérieur à pH 10,5
It acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Point de fusion 251°C to 253°C
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alcohol,acetone,dilute alkalies (blue color),H2SO4 (red color)
Poids de la formule 430.55
Qualité ACS
Quantité 5 g
Forme physique Cristalline