Learn More
Thymolphtaléine, réactif ACS, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 420951000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 125-20-2 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10045930
  • 208.00€ / 100g
En stock, prêt à être expédié: 4
Description
Description
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
125-20-2
430.53
thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
C28H30O4
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
31316
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
passes test
passes test
Flacon en verre
Blanc à jaune
100g
C28H30O4
15,9556
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
430.53
430.53
Réactif ACS
Thymolphthalein
Authentic
from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
251.0°C to 253.0°C
125-20-2
18,I,381
thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
31316
Faible masse de fusion
Vidéos
FDS Documents
Certificats