missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIGIT de rat anti-souris, FITC, clone : GIMD7, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 11-9501-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370584

  • 132.00€ / 25µg

Expédition estimée
09-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Se lie avec une forte affinité au récepteur du poliovirus (PVR), ce qui provoque une sécrétion accrue d’IL10 et une diminution de la sécrétion d’IL12B et supprime l’activation des cellules T en favorisant la génération de cellules dendritiques immunorégulatrices matures.
Spécification

Spécification

TIGIT
Monoclonal(e)
0,5 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium
P86176
Immunorécepteur de cellules T avec des domaines Ig et ITIM ; tigit ; domaine V et d’immunoglobuline contenant9 ; domaine V et transmembranaire contenant3 ; domaine V et transmembranaire contenant protéine3 ; VSIG9 ; VSTM3 ; molécule d’adhérence cellulaire de l’Université de Washington ; WUCAM
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
GIGD7
FITC
Tigit
Liquide
TIGIT
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
100043314
Vidéos
Documents

Usage exclusivement réservé à la recherche