Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
Marque:  3M™ MonitorMark™ 7000001890
Informations supplémentaires : Poids : 0.48500kg
Code produit. 17268510
  • 1623.34€ / 500 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Solution peu coûteuse pour surveiller l’exposition du produit à des températures supérieures à la limite spécifiée sur une période de 48 heures.
  • Support auto-adhésif pour une fixation facile à l’emballage secondaire.
  • Résultats visuels faciles à interpréter.
  • Les résultats indiquent à la fois l’exposition et le temps relatif au cours duquel l’exposition s’est produite.
  • La bande d’activation de film amovible démarre le processus de surveillance à la demande pour plus de précision.
Spécification
Spécification
500/carton
95 mm
50°F
3,74 in
48 heures
10°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers