Learn More
Fisherbrand™ Quick-Timer™
Utilisez ce minuteur pour une variété d’applications. Le Quick-Timer™ Fisherbrand™ est facile à lire et à utiliser.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Réglable à partir de 0 à 60 minutes par incréments d’1 minute
- Affichage clair et convivial
- Pas de touches, de piles ou de réglages confus
- Le boîtier est en plastique ABS résistant aux produits chimiques
Spécification
Minuteur | |
0 à 60 min | |
Blanc | |
85,04g |