Learn More
Lovibond™ Comprimés de test d’alcalinité Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque:  Lovibond™ 515570BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15331855
  • 30.80€ / 100 pièces
Expédition estimée
15-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plage : 20 à 800 mg/l et 0,4 à 16 mmol/l
  • Paramètre : Alcalinité totale
  • Méthode : Méthode de test de débit
  • Les réactifs en comprimés ont une durée de conservation minimale de 5 ans
  • Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
  • Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
  • Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
  • Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
  • ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
  • Simple, gain de temps et pratique
  • Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
  • Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Spécification
100 Tablets
20 To 800mg/L and 0.4 To 16mmol/L
Water Testing
Speed test method
Alkalinity-Test Tablets
Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Photometry Tablet Reagents