Learn More
Lovibond™ Comprimés de dureté du calcium Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque:  Lovibond™ 505191
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 15302005
  • 14.70€ / 250 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Comprimés de dureté du calcium
  • Méthode : Nombre de comprimés
  • Flacon de 250
Spécification
Spécification
Test de la dureté du calcium
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
Nombre de comprimés
Comprimés de dureté du calcium