Learn More
Lovibond™ Comparateur CHECKIT™Tintometer™, Ammoniac (paquet de poudre), 0 à 0,5 mg/l
Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau. Les comparateurs CheckIt™ sont disponibles avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes et constituent la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser.
Marque: Lovibond™ 146211
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.02900kg
Description
Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau. Les comparateurs CheckIt™ sont disponibles avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes et constituent la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser.
- Le comparateur Lovibond™ Checkit™ est une unité colorimétrique compacte et légère
- Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau
- Disponible avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Chaque disque de comparaison Checkit™ contient une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
- Chaque kit de comparaison Checkit™ est fourni dans une mallette de transport avec comparateur, flacons, disques, réactifs et instructions de méthode pour tous les tests
- Le disque ammoniac fourni des mesures de 0 à 0,5 mg/l en suivant les étapes suivantes :
- 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5
Spécification
Test d’ammoniac (paquet de poudre) | |
Comparateur Checkit™ | |
0 à 0,5mg/L |
Test de qualité de l’eau | |
Mallette de transport avec comparateur, flacons, disques, réactifs et instructions de méthode pour tous les tests | |
Disque de test d’ammoniac pour le comparateur Checkit™ |