Learn More
Lovibond™ Comparateur CHECKIT™Tintometer™, test de zinc LR, 0 à 1 mg/l
Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau. Les comparateurs CheckIt™ sont disponibles avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes et constituent la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser.
Marque: Lovibond™ 147340
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.46400kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Description
Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau. Les comparateurs CheckIt™ sont disponibles avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes et constituent la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser.
- Le comparateur Lovibond™ Checkit™ est une unité colorimétrique compacte et légère
- Convient à l’analyse mobile et statique de l’eau
- Disponible avec un certain nombre d’échelles de couleurs différentes
- Fournit la base d’un système d’analyse complet et facile à utiliser
- Chaque disque de comparaison Checkit™ contient une échelle de couleurs continue pour une correspondance exacte des couleurs entre l’étalon et l’échantillon
- Chaque kit de comparaison Checkit™ est fourni dans une mallette de transport avec comparateur, flacons, disques, réactifs et instructions de méthode pour tous les tests
- Le disque zinc fourni des mesures de 0 à 1 mg/l en suivant les étapes suivantes : 0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0
Spécification
Test de qualité de l’eau | |
Mallette de transport avec comparateur, flacons, disques, réactifs et instructions de méthode pour tous les tests | |
Test LR zinc |
Comparateur Checkit™ | |
0 à 1mg/L |