Learn More
Lovibond™ Solution de réactif DPD 3 Tintometer™, 15 ml
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres
Marque:  Lovibond™ 471036
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15322015
  • 64.40€ / 15mL
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres
  • Solution DPD 3
  • Flacon noir
  • Bouchon rouge
  • 15 ml
  • Boîte de 6 flacons
Spécification
Spécification
Analyse de l’eau
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
6 flacons de ml
Solution de réactif DPD 3
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 15ML DPD 3 SOLUTION, PACK OF 6 .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide