Learn More
Lovibond™ Comprimés DPD n° 1 calcium haut Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
54.70€ - 94.80€
Spécification
À utiliser avec (application) Réactifs de photométrie en comprimé
À utiliser avec (équipement) Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
Type Comprimés DPD n° 1 haute teneur en calcium
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15331975
Afficher les documents Détails de la promotion
Lovibond™
515741BT
250 comprimés
54.70€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15341975
Afficher les documents Détails de la promotion
Lovibond™
515742BT
500 comprimés
94.80€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres.L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
  • Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
  • Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
  • Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
  • Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
  • ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
  • Simple, gain de temps et pratique
  • Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
  • Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
Comprimés DPD n° 1 haute teneur en calcium