Learn More
Lovibond™ Test de la dureté Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque: Lovibond™ 503541
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Dureté Oui/Non Comprimés
- Flacon de 250
Spécification
Analyse de l’eau | |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
250 comprimés | |
Dureté Oui/Non Comprimés |