Learn More
Lovibond™ Adaptateur de flacon de rechange Tintometer™
Pour une utilisation avec les photomètres MultiDirect
Marque:  Lovibond™ 19801094
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10407082
  • 43.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Adaptateur de flacon pour flacons de 16 mm
  • Pour une utilisation avec les photomètres MultiDirect
Spécification
Spécification
Flacons de 16 mm pour photomètre MultiDirect
Adaptateur de rechange pour flacons de 16 mm