Learn More
Lovibond™ Comprimés de tanin n° 1 Tintometer™, 2 à 20 mg/l
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque:  Lovibond™ 503500
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 2967 Chem class : 8 Pack group : III
Code produit. 15351995
  • 13.80€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • Plage : 2 à 20 mg/l ou unités de tanin
  • Paramètre : Organophosphonate
  • Méthode : Nombre de comprimés
  • Les réactifs en comprimés ont une durée de conservation minimale de 5 ans
  • 100/boîte
Spécification
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé
100 comprimés
Nombre de comprimés
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
2 à 20 mg/l ou unités de tanin
Comprimés de tanin n° 1