Learn More
Lovibond™ Comprimés de bleu de thymol Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque:  Lovibond™ 511651
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15331735
  • 62.50€ / 250 pièces
Expédition estimée
22-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Comprimés de bleu de thymol
  • Disponibles en boîtes de 100 et 250
Spécification
Spécification
250 Tablets
Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Photometry Tablet Reagents
Thymol Blue Tablets
Water Testing