Learn More
Lovibond™ Kit de réactifs pour liquides en poudre à plage basse de molybdate Tintometer™ VARIO™
Formulé pour une utilisation dans les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres.
Marque: Lovibond™ 535450
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Formulé pour une utilisation dans les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres.
- Kit de réactifs pour liquides en poudre molybdate plage basse Vario
- 100 tests
Spécification
Analyse de l’eau | |
Réactif de molybdène 1 LR de 20 ml ; réactif de molybdène 2 LR de 50 ml | |
Kit de réactifs pour liquides en poudre molybdate plage basse |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
100 |