Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 1500W-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.00640kg
Description
- Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
- Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
- Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
- Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire | |
1,0 mL | |
22,5 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
6 mm |