Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500W-20
Informations supplémentaires : Poids : 0.00640kg
Code produit. 15869281
  • 87.87€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 02-02-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Spécification
2.0mL
8 mm
19,5mm
316 l acier inoxydable
Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire