Learn More
Aluminure de titane, -325 mesh, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389259
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12003-96-2
AlTi3+3
170.583
MFCD00210656
JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
44153015
titane aluminium
[Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
12003-96-2
AlTi3+3
170.583
MFCD00210656
JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
44153015
titane aluminium
[Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
It finds use in several applications including automobiles and aircraft. Also used in air frames, investment casting, turbocharger rotors, and wire/fiber metal matrix composites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Titanium aluminide
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive